Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Fühler für HygroPalm | Avantor

Fühler für HygroPalm

Eintauchsonde HC2-P05 mit 2-m-Kabel für staubfreie Materialien (Tabletten, Gelkapseln, Getreide und Kunststoffgranulate), 160 g, −40…+85 °C
0 - 1 aw*
0−100% RH, ±0,3 °C
±0,015 aw*
1,5% RH, 5×200 mm
Katalognr. 620-2232
Fühler für HygroPalm
Katalognr. 620-2232
Fühler für HygroPalm
Fühler für HygroPalm

Eintauchsonde HC2-P05 mit 2-m-Kabel für staubfreie Materialien (Tabletten, Gelkapseln, Getreide und Kunststoffgranulate), 160 g, −40…+85 °C
0 - 1 aw*
0−100% RH, ±0,3 °C
±0,015 aw*
1,5% RH, 5×200 mm

Preis
SFr. 1’050.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nur für Wasseraktivitätsmessgeräte wie HygroPalm 23-AW-A und HygroLab C1

Technische Daten
  • Messbereich:
    −40…+85 °C
    0 - 1 aw*
    0−100% RH
  • Bezeichnung:
    Eintauchsonde HC2-P05 mit 2-m-Kabel für staubfreie Materialien (Tabletten, Gelkapseln, Getreide und Kunststoffgranulate), 160 g
  • Seq:
    205
  • Genauigkeit:
    ±0,3 °C
    ±0,015 aw*
    1,5% RH
  • Ø×L:
    5×200 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..