AuftragsverfolgungKontakt
Verification standard kit, MultiDirect
Verifizierungsstandard-Kit, MD 100/MD200, 1
Katalognr. LOVI215670
Anbieter:   Lovibond
Verification standard kit, MultiDirect
Katalognr. LOVI215670
Anbieter:  Lovibond
CAS Nummer:  
Verification standard kit, MultiDirect
Verification standard kit, MultiDirect
Verifizierungsstandard-Kit, MD 100/MD200, 1
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 315.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Verification accuracy of photometers and validity of results.
  • Check the performance of photometers over the full measurement range
  • Results can be checked against tolerances provided on the certificate of conformity
 : Contains zero solution in sealed photometer vial, 6× verification standard solution in sealed photometer vial, light shield cap, certificate of conformity, instruction sheet.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Verifizierungsstandard-Kit, MD 100/MD200
Technische Daten