Buffer solution for chlorine determination
7, Phosphat, 1
Katalognr. HACH2155332
Anbieter: Hach
Direkt zu
Product Details & Documents
For determination of chlorine by amperometric titration. APHA formulation 100 ml bottle.
Technische Daten
Technische Daten
- pH-Puffertyp:Phosphat
- VE:1
- pH-Wert:7
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.