GasAlert Quattro 3-Gas O2, UEG, CO 3-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP66/67) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% UEG: Katalytischer Sensor, Messbereich: 0-100% UE 1 * 1 ST
Katalognr. BWTEQT-XU0M-R-Y-EU
Anbieter: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together