Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schraubkarabiner

Schraubkarabiner

Schraubkarabiner CS20, Edelstahl, 17 mm, 104 mm
Catalog # 111-1439
Supplier:   HONEYWELL SAFETY
Schraubkarabiner
Catalog # 111-1439
Supplier:  HONEYWELL SAFETY
Schraubkarabiner
Schraubkarabiner

Schraubkarabiner CS20, Edelstahl, 17 mm, 104 mm

Price
SFr. 19.30
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Miller Karabiner dienen der Befestigung bzw. Zwischenbefestigung an Anschlagpunkten.

  • In verschiedenen Größen, Formen und Materialen erhältlich

 : EN 362

Specifications
  • Ø Öffnung:
    17 mm
  • Bezeichnung:
    Schraubkarabiner CS20, Edelstahl
  • Länge:
    104 mm