Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Abfallbehälter, B3, Tork® | Avantor

Abfallbehälter, B3, Tork®

Weiß, 5 L, 190×160×338 mm
Katalognr. 115-1691
Anbieter:   Essity
Abfallbehälter, B3, Tork®
Katalognr. 115-1691
Anbieter:  Essity
Abfallbehälter, B3, Tork®
Abfallbehälter, B3, Tork®

Weiß, 5 L, 190×160×338 mm

Preis
SFr. 62.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Kunststoff.

  • Leicht zu reinigen
  • Diskrete Entsorgung; kleines Format
  • Multifunktional einsetzbar: als Abfallbehälter oder Damenhygienebehälter
  • Einfache Handhabung der Abfälle

Der B3 ist die ideale Lösung, wenn Sie einen modernen, hygienischen und vielseitigen Abfallbehälter suchen. Er fügt sich harmonisch in jeden Waschraum ein.

Technische Daten
  • Kapazität:
    5 L
  • Farbe:
    Weiß
  • B×T×H:
    190×160×338 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..