Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Abfallbehälter, B3, Tork®

Abfallbehälter, B3, Tork®

Schwarz, 5 L, 190×160×338 mm
Katalognr. 115-1692
Anbieter:   Essity
Abfallbehälter, B3, Tork®
Katalognr. 115-1692
Anbieter:  Essity
Abfallbehälter, B3, Tork®
Abfallbehälter, B3, Tork®

Schwarz, 5 L, 190×160×338 mm

Preis
SFr. 62.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Kunststoff.

  • Leicht zu reinigen
  • Diskrete Entsorgung; kleines Format
  • Multifunktional einsetzbar: als Abfallbehälter oder Damenhygienebehälter
  • Einfache Handhabung der Abfälle

Der B3 ist die ideale Lösung, wenn Sie einen modernen, hygienischen und vielseitigen Abfallbehälter suchen. Er fügt sich harmonisch in jeden Waschraum ein.

Technische Daten
  • Kapazität:
    5 L
  • Farbe:
    Schwarz
  • B×T×H:
    190×160×338 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.