GasAlert Micro M5 O2/UEG/CO/HCN Akku+Ladegerät, Diffusionsgerät, Datenlogger 4-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP65/567) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: ka 1 * 1 ST
Catalog # BWTEM5XWMZRDDYE00
Supplier: BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together