AuftragsverfolgungKontakt
HPLC syringes | Avantor
HPLC syringes
Autosampler syringe, 22, 250 µl, 50 mm, LCQ
Katalognr. 555-8224
HPLC syringes
Katalognr. 555-8224
HPLC syringes
HPLC syringes
Autosampler syringe, 22, 250 µl, 50 mm, LCQ
Preis
SFr. 330.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These HPLC syringes are standard fixed needle syringes for Rheodyne/Valco™ injectors.
  • Easy and accurate
  • Reproducible manual injections
Applications include industrial chromatography.
Technische Daten
  • Für:
    LCQ
  • Gauge:
    22
  • Volumen:
    250 µl
  • Bezeichnung:
    Autosampler syringe
  • Länge:
    50 mm
  • Seq:
    06