Sterilisation indicator tapes
Steam sterilisation adhesive tape, 13 m, 19 mm
Katalognr. DELT191222
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Sterilisation indicator tapes for steam autoclave.
According to models tape has printed on it as CONTAMINATED or batch, con. (control) and date. After sterilisation to +121 °C the word STERILISED appears.
Technische Daten
- Breite:19 mm
- Bezeichnung:Steam sterilisation adhesive tape
- Länge:13 m
- Seq:01
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..