AuftragsverfolgungKontakt
Pipettierhelfer, macro
Pipettierhelfer, macro
Makro-Pipettierhelfer, Magenta
Katalognr. 612-1933
Anbieter:   Brand
Pipettierhelfer, macro
Katalognr. 612-1933
Anbieter:  Brand
Pipettierhelfer, macro
Pipettierhelfer, macro
Makro-Pipettierhelfer, Magenta
Preis
SFr. 79.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Macro-Pipettierhelfer für alle Voll- und Messpipetten von 0,1 bis 200 ml.
  • Konischer Silikonadapter bietet sicheren Halt bei unterschiedlichen Durchmessern
  • Ventilsystem ermöglicht einfaches Zusammendrücken des neu konzipierten Saugbalgs
  • Federgelagerter Hebel ermöglicht feinfühlige Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten
  • Meniskus lässt sich einfach einstellen
  • Komplett autoklavierbar bei 121 °C (2 bar)
Jeder Pipettierhelfer wird mit einem 3-μm-Ersatzmembranfilter geliefert.
Technische Daten
  • Farbcode:
    Magenta
  • Bezeichnung:
    Makro-Pipettierhelfer
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbcode
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2202
    Adapter (Silikon) L: 44 mm
    Schwarz
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 5.50 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbcode
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-1904
    Ventilsystem (PP, PTFE, Silikon)
    Gemischt
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 34.60 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbcode
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-1965
    Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), unsteril
    Gemischt
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 8.10 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbcode
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-1966
    Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), unsteril
    Gemischt
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 60.20 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbcode
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-1903
    Saugbalg (Silikon) mit Schraubring (PP)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 24.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbcode
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 612-2210
    Adapterhalterung (PP), grau, Länge: 49 mm
    Grau
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 5.30 SFr.