Verschlüsse für Headspace-Vials
Rote, PTFE-beschichtete Gummikappe/Septum/Feder, vormontiert
Katalognr. PERCN9302978
Anbieter: PerkinElmer
Direkt zu
Product Details & Documents
Kappen für 20-ml-Röhrchen mit Headspace-Bördelverschluss und rundem Boden, die einen Außendurchmesser von 23 mm und eine Höhe von 75,5 mm aufweisen.
:
:
:
Technische Daten
- Bezeichnung:Rote, PTFE-beschichtete Gummikappe/Septum/Feder, vormontiert
- Seq:22