Schalen, SteriWare®
Steril, 3000 ml, 265×310×55 mm
Katalognr. SAMP8081P-3000S
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
Schalen aus PP, durchscheinend.
- In einem Reinraum montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Materialien gemäß FDA & EU 10/2011
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Als sterile Ausführung erhältlich (gammabestrahlt)
Die Einwegschale ist ideal für hygienische Anwendungen in Krankenhäusern und pharmazeutischen Fabriken.
Technische Daten
- Kapazität:3000 ml
- Bezeichnung:Steril
- Seq:02
- B×T×H:265×310×55 mm