Pumpenköpfe, rotarus®
Einkanal-Pumpenkopf, rotarus® PK 10-16, 5.400 ml/min
Katalognr. 224-0134
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Hirschmann brochure insert sheets rotarus® -pump series- tubes Hirschmann brochure rotarus® -pump series-
Produktliteratur
Hirschmann data sheets rotarus® peristaltic pump head MKF12-8 Hirschmann data sheets rotarus® peristaltic pump head MKF4-8 Hirschmann data sheets rotarus® peristaltic pump head MKF8-4 Hirschmann data sheets rotarus® peristaltic pump head PK10-16 Hirschmann data sheets rotarus® peristaltic pump head PK10-24
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Maximale Durchflussrate:5.400 ml/min
- Bezeichnung:Einkanal-Pumpenkopf, rotarus® PK 10-16
- Seq:01
- Min. flow rate:0,08 ml/min
- Cat. No.:224-0134
- Modell:PK 10-16
- Anzahl der Rollen:3