Woulff'sche Flaschen
, , 85 mm, 155 mm
Katalognr. WITG5.801.500
Anbieter: witeg Labortechnik
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus Borosilikatglas 3.3.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit zwei Seitenhälsen GL 18, Mittelhals GL 25, komplett mit Schraubverschlüssen.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Ext.Ø:85 mm
- Höhe:155 mm
- Seq:01