AuftragsverfolgungKontakt
Serotonin Hydrochlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. S21263.A1
Serotonin Hydrochlorid
Katalognr. S21263.A1
CAS Nummer:  153-98-0
Serotonin Hydrochlorid
Serotonin Hydrochlorid
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS Nummer:  153-98-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
  • CAS Nummer:153-98-0
  • Formel:C₁₀H₁₃ClN₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00012686
  • Molekulargewicht:212.68 g/mol
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg
Technische Daten