AuftragsverfolgungKontakt
Trays, PP
Weiß, 14 l, 645×428×65 mm, 600×400×60 mm
  LAMA1875
 :   LAMAPLAST
Trays, PP
  LAMA1875
 :  LAMAPLAST
Trays, PP
Trays, PP
Weiß, 14 l, 645×428×65 mm, 600×400×60 mm
SFr. 43.10
1 * 1 ST
Trays made of PP.
  • Ideal for food application
  • Stackable
  • Good chemical and temperature resistance
  • Außen B×T×H:
    645×428×65 mm
  • Kapazität:
    14 l
  • Farbe:
    Weiß
  • Innen B×T×H:
    600×400×60 mm