AuftragsverfolgungKontakt
Sorbentien, PharmPrep® P | Avantor
Sorbentien, PharmPrep® P
PharmPrep® P 100 RP-18e, 10 µm, 1 kg
Katalognr. 1.19995.1000
Sorbentien, PharmPrep® P
Katalognr. 1.19995.1000
CAS Nummer:  
Sorbentien, PharmPrep® P
PharmPrep® P 100 RP-18e, 10 µm, 1 kg
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Die Partikel haben eine perfekte Kugelform und sind in zwei Partikelgrößen erhältlich: 10 und 20 μm. Zusammen mit einem Porendurchmesser von 100 Å (10 nm) fügen sich diese neuen Sorbentien perfekt in den Polierschritt von kleinen Peptiden wie Insulin und anderen biopharmazeutischen und pharmazeutische APIs, z. B. Antibiotika und Hormone, ein. Dieses hochporöse Kieselgel wird mittels Sprühtrocknung hergestellt.
Da Merck Millipore den gesamten Herstellungsprozess durchführt profitieren Sie konsistenter Aufreinigung zwischen verschiedenen Chargen, während höchste Qualitätsstandards und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet sind.
Mittlere Porengröße: 10 µm, 20 µm
Spezifisches Porenvolumen: 0,8–0,9 ml/g
Spezifische Oberfläche: 320–400 m²/g
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Partikelgröße:
    10 µm
  • VE:
    1 kg
  • Bezeichnung:
    PharmPrep® P 100 RP-18e
Technische Daten