Moppsystem, UltraSpeed
Product Details & Documents
UltraSpeed System:UltraSpeed ist ein einfach zu bedienendes, modulares Bodenreinigungssystem mit einer revolutionären Presse. Das System deckt problemlos alle Reinigungsanforderungen ab – die Mopps und Rahmen können mit einem 15-L-Eimer, einem 25-L-Eimer oder 2×25-L-Eimern auf Rollen verwendet werden, je nach Größe Ihres Bereichs. Die Mopps und Halter sind vielseitig und können zur Reinigung von Böden, Fußleisten, Wänden, Treppen und Decken verwendet werden. Das Herzstück des Systems ist die innovative Presse, die je nach Anwendungsbereich auf einer Vielzahl von Eimern mit oder ohne Hebel eingesetzt werden kann – ganz gleich, ob es ist ein 15-L-Eimer für kleine Bereiche oder ein 25-L-Eimer für mittlere bis große Bereiche ist. Zwei 25-L-Eimer können auch zu einem Doppel-Eimer-System kombiniert werden.
- Leichte Materialien
- Schnelle und effektive Presse, kann mit 15-l- und 25-l-Eimern verwendet werden
- Haltbarkeit und mehrere Mopps für verschiedene Anwendungen
UltraSpeed MicroPlus Mopp:Getufteter Mopp bietet eine hohe Reinigungsleistung, Saugfähigkeit, Haltbarkeit und Hygiene für alle Bodenarten
Einzigartige Faserzusammensetzung: Mikrofaser (weiß) für Tiefenreinigung, Polyester (grau) zur Reduzierung von Reibung, und Baumwolle (beige) für hohe Saugfähigkeit
UltraSpeed Safe Mopp:Mopp aus Spezialfasern für Sicherheitsflächen und raue Böden (z. B. Sicherheitsfliesen), bietet einen hervorragenden Scheuereffekt und Haltbarkeit
Faserzusammensetzung: Polyamidfasern (transparent) für den Bürsteneffekt und Polyester (grau) als Basismaterial
UltraSpeed Trio Mopp:Leichte Materialien
Schnelle und effektive Presse, kann mit 15-L- und 25-L-Eimern verwendet werden
Haltbarkeit und mehrere Mopps für verschiedene Anwendungen
UltraSpeed Mopphalter:Leichter (425 g) und robuster 40-cm-Klapphalter für die Verwendung mit UltraSpeed Mopps sowie handelsüblichen 40-cm-Taschenmopps
Drehgelenk mit integriertem Kugelschnäpper zur einfachen Reinigung von vertikalen Oberflächen
Schnelle Moppbefestigung
Einfaches, schnelles Spülen/Auswringen des Mopps ohne Entfernen des Halters
Technische Daten
- Kapazität:25 l
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:UltraSpeed Eimer
- Abmessungen:480×480×550 mm
- Seq:02