AuftragsverfolgungKontakt
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala, 3,1 - 8,3, Klassische flache Dose, 66×10×90 mm, 34,43 g
  662-2341
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
  662-2341
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix pH-Indikator-Teststreifen
pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala, 3,1 - 8,3, Klassische flache Dose, 66×10×90 mm, 34,43 g
27.50 SFr.
1 * 100 ST
pH-Fix Indikator-Teststäbchen ermöglichen einen schnellen pH-Test direkt am Ort des Interesses und sind sowohl für ungeschulte Anwender als auch für analytische Fachleute geeignet.
  • Kein Zubehör erforderlich - immer einsatzbereit
  • Brillante Farbskala für präzise Messwerte
  • Langer Griff für ausreichenden Abstand zwischen Hand und Probe
  • Nicht ausblutend – keine Verunreinigung der Probenlösungen
Die in den pH-Fix-Teststreifen verwendeten Indikatorfarbstoffe sind chemisch an die Testpads gebunden, um ein Ausbluten und damit eine Verunreinigung der Probe zu verhindern. Gebrauchsanweisung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG - Die Gebrauchsanweisung gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG kann unter Angabe der Artikelnummer und LOT-Nummer unter der E-Mail-Adresse [email protected] angefordert werden.
Certifications:
Caution: Keine gefährliche Materialien.
  • pH-Bereich:
    3,1 - 8,3
  • Bezeichnung:
    pH-Fix, 100 Teststreifen mit Farbskala
  • Seq:
    7
  • Packung:
    Klassische flache Dose, 66×10×90 mm, 34,43 g
  • Cat. No.:
    662-2341
  • Shelf life:
    4 Year(s)