Einlegesohlen
Product Details & Documents
Einlegesohlen, Fleece: Diese Thermoeinlegesohle verfügt über eine Vliesschicht für warme Füße und eine weichen Latexschicht für maximale Dämpfung, um Aufprallenergie zu absorbieren und Ermüdung zu reduzieren.
Einlegesohlen, Rückstellschaum: Ergonomisch gestaltete Innensohle die sich der individuellen Fußform anpasst. Für ganztägigen Tragekomfort und Support. Lässt sich auf die richtige Größe für perfekten Sitz zuschneiden.
Einlegesohlen, thermisches Aluminium: Zur Isolierung der Füße mit einer speziellen Aluminiumfolie, die Wärme zurückhält und Kälte abweist, und einer Wolle/Polyester-Schicht für zusätzliche Wärme und Komfort.
Einlegesohlen, Gelpolster: Diese Gelpolster sind in drei Standardgrößen erhältlich, die auf die individuelle Schuhgröße zugeschnitten werden können. Sie absorbieren Stöße und entlasten müde schmerzende Füße.
Attenzione: * Einheitsgröße
Technische Daten
- Schuhgröße:U*
- Farbe:Grau
- Bezeichnung:Einlegesohlen, thermisches Aluminium, grau
- Seq:03
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..