Pilotenjacke, Icon
Dunkelblau/königsblau, 3XL
Katalognr. 113-3372
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Funktionelle, zweifarbige Winterjacke aus Beavernylon, einem verschleiß- und reißfesten, sowie schmutz-, öl- und wasserabweisenden Material. Mit Webpelz am Kragen und am Körper, Steppfutter in den Ärmeln und Kontrastnähten.
- Bündchen an Armabschlüssen und Bund
- Reflexstreifen auf Seitennähten
- Zwei Brusttaschen mit Innenfach und Patte, Handytasche mit Reißverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Innentasche
- Diagonal geschnittene Frontpartie mit in die Nähte integrierten Seitentaschen
Gewicht: 410 g/m² (gefüttert)
Documents
Technische Daten
- Konfektionsgröße:3XL
- Farbe:Dunkelblau/königsblau
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:113-3372
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:Beaver nylon (50% nylon, 50% cotton)
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Industrie
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:410 g/m² (lined)