Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Schwarz, 4XL
Katalognr. KWIN1002259404XL
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Herren-Sweatshirt aus 80% gekämmter Baumwolle und 20% Polyester, mit aufgerauter Innenseite.
- Strickbündchen mit Elasthan
- Mit Rundhalsausschnitt
Gewicht: 280 g/m²
Documents
KWIN100225740S_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Konfektionsgröße:4XL
- Farbe:Schwarz
- Seq:07
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN1002259404XL
- Modell:1734
- Stoff:80% cotton/20% polyester
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:280 g/m²