Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Graumeliert, L
KWIN100225910L
Herren-Sweatshirt aus 80% gekämmter Baumwolle und 20% Polyester, mit aufgerauter Innenseite.
- Strickbündchen mit Elasthan
- Mit Rundhalsausschnitt
Gewicht: 280 g/m²
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Graumeliert
- Seq:27
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN100225910L
- Modell:1734
- Stoff:80% cotton/20% polyester
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:280 g/m²