Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Fleecejacke, Pro Service

Fleecejacke, Pro Service

Schwarz, 3XL
Katalognr. KWIN1003279403XL
Anbieter:   FRISTADS KANSAS
Fleecejacke, Pro Service
Katalognr. KWIN1003279403XL
Anbieter:  FRISTADS KANSAS
Fleecejacke, Pro Service
Fleecejacke, Pro Service

Schwarz, 3XL

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Outdoorjacke aus 100% Antipilling-Fleece (Polyester). Ideal für Personen, die täglich mit Kunden in Kontakt stehen, beispielsweise im Dienstleistungs-, Einzelhandels- oder Vertriebsbereich.

  • Kordel am Bund, Rippbündchen an Armabschlüssen
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss
  • Zugband am Reißverschluss austauschbar

Gewicht: 300 g/m²

Documents

Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Farbe:
    Schwarz
  • Seq:
    21
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    KWIN1003279403XL
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    100% anti-pilling fleece (polyester)
  • Riskobereich:
    Kälte
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Dienstleistungen
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    300 g/m²
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.