Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Fleecejacke, Pro Service

Grau, XXL
Katalognr. KWIN1003279302XL
Anbieter:   FRISTADS KANSAS
Fleecejacke, Pro Service
Katalognr. KWIN1003279302XL
Anbieter:  FRISTADS KANSAS
Fleecejacke, Pro Service
Fleecejacke, Pro Service

Grau, XXL

Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Outdoorjacke aus 100% Antipilling-Fleece (Polyester). Ideal für Personen, die täglich mit Kunden in Kontakt stehen, beispielsweise im Dienstleistungs-, Einzelhandels- oder Vertriebsbereich.

  • Kordel am Bund, Rippbündchen an Armabschlüssen
  • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
  • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss
  • Zugband am Reißverschluss austauschbar

Gewicht: 300 g/m²

Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    XXL
  • Farbe:
    Grau
  • Seq:
    13
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    KWIN1003279302XL
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    100% anti-pilling fleece (polyester)
  • Riskobereich:
    Kälte
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Dienstleistungen
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    300 g/m²