Ketten, Maximum Security
Ø 8 mm, Schwarz
Catalog # 238-0033
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Diese Ketten sind bei Weitem sicherer als Stahlseile. Sie werden mit einer Materialhülle geliefert, die Lackierung und Chrom vor Beschädigung schützen.
Material: Gehärteter Spezialkettenstahl
Durchmesser: 8 oder 10 mm
Länge: 110 cm
Specifications
- Typ:Ø 8 mm
- Farbe:Schwarz