AuftragsverfolgungKontakt
Shell jacket, GEN-Y Cocona®
Schwarz, XL, Regular
  KWIN100963940XL
Shell jacket, GEN-Y Cocona®
  KWIN100963940XL
Shell jacket, GEN-Y Cocona®
Shell jacket, GEN-Y Cocona®
Schwarz, XL, Regular
1 * 1 ST
Breathable jacket made of 100% polyester with 3,5-layer Cocona® PU laminate fabric. The fabric is windproof and waterproof.
  • Dot-reinforcement at shoulders, front and lower sleeves
  • Fleece-lined collar, outer and inside storm flap over front zip
  • Double front pockets with logo zip, two inside pockets
  • Raglan sleeves, reflector piping at hem
  • Detachable hood with snap fasteners
  • Adjustable strap with reflector tape on sleeves
Weight: 119 g/m²
  • Konfektionsgröße:
    XL
  • Passform:
    Regular
  • Farbe:
    Schwarz
  • Seq:
    19
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    KWIN100963940XL
  • Modell:
    Gen-Y
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    Polyester
  • Riskobereich:
    Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Outdoor
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    119 g/m²