Shell jacket, GEN-Y Cocona®
Rot, XL, Regular
KWIN100963331XL
Breathable jacket made of 100% polyester with 3,5-layer Cocona® PU laminate fabric. The fabric is windproof and waterproof.
- Dot-reinforcement at shoulders, front and lower sleeves
- Fleece-lined collar, outer and inside storm flap over front zip
- Double front pockets with logo zip, two inside pockets
- Raglan sleeves, reflector piping at hem
- Detachable hood with snap fasteners
- Adjustable strap with reflector tape on sleeves
Weight: 119 g/m²
Documents
- Konfektionsgröße:XL
- Passform:Regular
- Farbe:Rot
- Seq:05
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN100963331XL
- Modell:Gen-Y
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:Polyester
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:119 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.