AuftragsverfolgungKontakt
Shell jacket, GEN-Y Cocona® | Avantor
Shell jacket, GEN-Y Cocona®
Rot, 3XL, Lang
Katalognr. KWIN1009633313XL
Anbieter:   FRISTADS KANSAS
Shell jacket, GEN-Y Cocona®
Katalognr. KWIN1009633313XL
Anbieter:  FRISTADS KANSAS
Shell jacket, GEN-Y Cocona®
Shell jacket, GEN-Y Cocona®
Rot, 3XL, Lang
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Breathable jacket made of 100% polyester with 3,5-layer Cocona® PU laminate fabric. The fabric is windproof and waterproof.
  • Dot-reinforcement at shoulders, front and lower sleeves
  • Fleece-lined collar, outer and inside storm flap over front zip
  • Double front pockets with logo zip, two inside pockets
  • Raglan sleeves, reflector piping at hem
  • Detachable hood with snap fasteners
  • Adjustable strap with reflector tape on sleeves
Weight: 119 g/m²
Dokumente
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Passform:
    Lang
  • Farbe:
    Rot
  • Seq:
    07
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    KWIN1009633313XL
  • Modell:
    Gen-Y
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    Polyester
  • Riskobereich:
    Regen (wasserdicht/wasserabweisend)
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Outdoor
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    119 g/m²