T-Shirts, Match
Beige, XS
KWIN100779210XS
Kurzarm-T-Shirt aus 65% Polyester und 35% Baumwolle. Das Material wurde speziell gegen Pilling und Einlaufen behandelt.
- Rundhalsausschnitt und Schulterverstärkung
- Brusttasche
- Doppelt gefärbtes Garn
Gewicht: 200 g/m²
- Konfektionsgröße:XS
- Farbe:Beige
- Seq:01
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:KWIN100779210XS
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Freizeit
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:200 g/m²