Softshell-Jacke, Match Chill
Softshell jacket, Grau, XS
Catalog # KWIN100770930XS
Supplier: FRISTADS KANSAS
Jump to:
Product Details & Documents
Elastische, atmungsaktive Jacke aus 100 % Polyester-Stretch, mit einer Rückenpartie aus 100 % Polyester-Mikro-Fleece, mit Polyamid-Verstärkung.
- Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv
- Verlängerte Rückenpartie
- Zwei Vordertaschen, zwei Innentaschen, Ärmeltasche
- Brusttasche mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer
Gewicht: 360 g/m²
Specifications
- Konfektionsgröße:XS
- Typ:Softshell jacket
- Farbe:Grau
- Seq:09
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN100770930XS
- Modell:Chill
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:100% polyester microfleece (reinforced with 100% polyamide)
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:360 g/m²