Blouson, Crafts
Blau/weiß, XL
Katalognr. KWIN100629550XL
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Blouson für handwerkliche Arbeiten. Aus 100 % Baumwolle hergestellt.
- Brusttasche
- Band um den Hals
- Knopf an Handgelenken
- Gürtelschlaufen um die Hüfte
Gewicht: 220 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Blau/weiß
- Seq:05
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN100629550XL
- Modell:Crafts
- Verschlussart:Knöpfe
- Stoff:100% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:220 g/m²