Gürtel, 992 SK
Gürtel, Schnalle aus Antik-Silber, Schwarz, 1200×40 mm
Katalognr. 113-6634
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Gürtel aus 100% Polyamid
- Schiebeschnalle aus antikem Messing oder antikem Silber
- Breite 40 mm
Dokumente
Technische Daten
- Typ:Gürtel, Schnalle aus Antik-Silber
- Farbe:Schwarz
- L×B:1200×40 mm
- Seq:01
- Cat. No.:113-6634
- Modell:992 SK
- Stoff:Polyamide (PA)