T-Shirts, Acode® Basecamp
Graumeliert, XL
113-2643
Rundstrick-T-Shirts aus 100 % ringgesponnener Baumwolle (Single Jersey). Das Shirt in der Farbe Grau Melange ist aus 85 % Baumwolle und 15 % Viskose gefertigt, das Modell in Gelb aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle.
- Rippbündchen mit Elasthan
- Rundhalsausschnitt
- Baumwolle ist vorgekrumpft: Verhindert Einlaufen beim Waschen
Gewicht: 190 g/m²
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Graumeliert
- Seq:64
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:113-2643
- Stoff:85% cotton, 15% viscose
- Einsatzbereiche / Verwendung:Freizeit
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:190 g/m²