Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Polohemd, Acode® Basecamp

Hellblau, XL
Katalognr. 113-6475
Polohemd, Acode® Basecamp
Katalognr. 113-6475
Anbieter:  
Polohemd, Acode® Basecamp
Polohemd, Acode® Basecamp

Hellblau, XL

Artikel gestrichen
Product Details & Documents

Schweres Herren-Shirt aus 100 % Baumwoll-Piqué (Kammgarn), vorgekrumpft und ringgesponnen. Das grau melierte Model besteht aus 90% Baumwolle und 10% Viskose.

  • Mit 3er-Knopfleiste
  • Gestrickter Kragen und Armabschlüsse
  • Seitenschlitze

Gewicht: 230 g/m²

Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    XL
  • Farbe:
    Hellblau
  • Seq:
    11
  • Arm- oder Beinlänge:
    Kurz
  • Cat. No.:
    113-6475
  • Verschlussart:
    Knöpfe
  • Stoff:
    100% pre-shrunk, ring-spun and combed cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    230 g/m²