Gardner Farbstandard
Gardner Farbe 16, Glasflasche, 500 mL
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Gebrauchsfertige Farblösungen, die auf Gewichtsbasis gravimetrisch vorbereitet und zur Einstufung der Farbe von ähnlich gefärbten flüssigen Stoffen wie Harzen, Lacken, Trocknungsölen, Fettsäuren, Lecithin, Sonnenblumen- und Leinöl konzipiert wurden.
- Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
- Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
- Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
- In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_CH_VWRC84815 SDS_DE_CH_VWRC84816 SDS_DE_CH_VWRC84817 SDS_DE_CH_VWRC84818 SDS_DE_CH_VWRC84819
SDS
Mehr
VWR® for Calibrations
Product Literature
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Gardner Farbe 16