Gardner Farbstandard
Gardner Farbe 6, Glasflasche, 500 mL
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Gebrauchsfertige Farblösungen, die auf Gewichtsbasis gravimetrisch vorbereitet und zur Einstufung der Farbe von ähnlich gefärbten flüssigen Stoffen wie Harzen, Lacken, Trocknungsölen, Fettsäuren, Lecithin, Sonnenblumen- und Leinöl konzipiert wurden.
- Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
- Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
- Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
- In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen
Documents
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSDS_DE_CH_VWRC84815 SDS_DE_CH_VWRC84816 SDS_DE_CH_VWRC84817 SDS_DE_CH_VWRC84818 SDS_DE_CH_VWRC84819
SDS
Mehr
VWR® for Calibrations
Product Literature
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Gardner Farbe 6
Technische Daten
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.