Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Saybolt Farbstandard
Saybolt Farbstandard
Saybolt Farbzahl-Standard -15, Glasflasche, 100 mL
Anbieter:   VWR Chemicals
Saybolt Farbstandard
Katalognr. 84805.180
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Saybolt Farbstandard
Saybolt Farbstandard
Saybolt Farbzahl-Standard -15, Glasflasche, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 107.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Gebrauchsfertige Lösungen, die gravimetrisch auf Gewichtsbasis hergestellt werden.
  • Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
  • Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
  • Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
  • In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Saybolt Farbzahl-Standard -15
Technische Daten
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.