Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Saybolt Farbstandard
Saybolt Farbzahl-Standard 0, Glasflasche, 100 mL
Anbieter:   VWR Chemicals
Saybolt Farbstandard
Katalognr. 84804.180
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Saybolt Farbstandard
Saybolt Farbstandard
Saybolt Farbzahl-Standard 0, Glasflasche, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 107.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Gebrauchsfertige Lösungen, die gravimetrisch auf Gewichtsbasis hergestellt werden.
  • Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
  • Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
  • Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
  • In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Saybolt Farbzahl-Standard 0
Technische Daten