Saybolt Farbstandard
Saybolt Farbzahl-Standard +12, Glasflasche, 500 mL
Gebrauchsfertige Lösungen, die gravimetrisch auf Gewichtsbasis hergestellt werden.
- Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
- Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
- Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
- In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Saybolt Farbzahl-Standard +12