Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Saybolt Farbstandard | Avantor
Saybolt Farbstandard
Saybolt Farbzahl-Standard +19, Glasflasche, 100 mL
Anbieter:   VWR Chemicals
Saybolt Farbstandard
Katalognr. 84801.180
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  
Saybolt Farbstandard
Saybolt Farbstandard
Saybolt Farbzahl-Standard +19, Glasflasche, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 107.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Gebrauchsfertige Lösungen, die gravimetrisch auf Gewichtsbasis hergestellt werden.
  • Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
  • Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
  • Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
  • In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Saybolt Farbzahl-Standard +19
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.