Saybolt Farbstandard
Saybolt Farbzahl-Standard +25, Glasflasche, 100 mL
Gebrauchsfertige Lösungen, die gravimetrisch auf Gewichtsbasis hergestellt werden.
- Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
- Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
- Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
- In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen
Documents
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Saybolt Farbzahl-Standard +25
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.