Baseballkappe, Verona
Rot
Katalognr. 113-7375
Anbieter: DELTA PLUS
Direkt zu
Product Details & Documents
Arbeitsmütze aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle.
Gewicht: 245 g/m²
Technische Daten
- Farbe:Rot
- Cat. No.:113-7375
- Modell:Verona
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:245 g/m²