Baseballkappe, Verona
Blau
N° de catalogue 113-7372
Fournisseur: DELTA PLUS
Aller à
Product Details & Documents
Arbeitsmütze aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle.
Gewicht: 245 g/m²
Spécifications
- Farbe:Blau
- Seq:02
- Cat. No.:113-7372
- Modell:Verona
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:245 g/m²