AuftragsverfolgungKontakt
Multi-Drogen-Tauchtests | Avantor
Multi-Drogen-Tauchtests
Multi-Drogen-Tauchtests, (AMP/mAMP/BAR/BZO/COC/MDMA/MTD/OPI/TCA/THC)
Katalognr. SUREG10DS2
Anbieter:   SURESCREEN
Multi-Drogen-Tauchtests
Katalognr. SUREG10DS2
Anbieter:  SURESCREEN
Multi-Drogen-Tauchtests
Multi-Drogen-Tauchtests
Multi-Drogen-Tauchtests, (AMP/mAMP/BAR/BZO/COC/MDMA/MTD/OPI/TCA/THC)
Preis
SFr. 291.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Mit diesen Multi-Drogentests können bis zu 12 Drogen gleichzeitig nachgewiesen werden.
  • Klare Ergebnisse in weniger als drei Minuten
  • Hohe Genauigkeit, große Vielfalt von Tests erhältlich
  • Zum Nachweis eines kürzlichen Drogenkonsums ca. 1 to 8 Tage zuvor
Geeignet für Schnelltests vor Ort, sicherheitskritische Situationen, stichprobenartige Kontrollen, Tests auf begründeten Verdacht und die Überwachung der Rehabilitation.
AMP: Amphetamine, BAR: Barbiturate, BUP: Buprenorphin, BZO: Benzodiazepine, CLON: Clonazepam; COC: Kokain, EDDP: Methadon-Metabolit, FEN: Fentanyl, KET: Ketamin, MAMP: Methamphetamine, MDMA: Ecstasy, MOP: Morphin, MTD: Methadon, OPI: Opiate, OXY: Oxycodon, PCP: Phencyclidin, PPX: Propoxyphen, TCA: Trizyklische Antidepressiva, TRA: Tramadol, THC: Cannabis
Zertifizierung: ISO 9001, ISO 13485. IVD gemäß 98/79/EG.
Verpackung: Einzeln verpackt in einem Folienbeutel, der gewährleistet, dass die hohe Qualitat des Produkt über die gesamte Haltbarkeitsdauer erhalten wird.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Multi-Drogen-Tauchtests
  • Tests:
    (AMP/mAMP/BAR/BZO/COC/MDMA/MTD/OPI/TCA/THC)