VWR®, Küvettenhalter
Küvettenhalter (Probe), 1 Position für 10 mm Standardküvetten
Katalognr. 634-0777
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
- Bezeichnung:Küvettenhalter (Probe), 1 Position für 10 mm Standardküvetten
- Seq:05