AuftragsverfolgungKontakt
2-Methylthiazol
2-Methylthiazol
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. ACTIAS23101G25
Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Methylthiazol
Katalognr. ACTIAS23101G25
Marketsource
CAS Nummer:  3581-87-1
2-Methylthiazol
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  3581-87-1
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:3581-87-1
  • Formel:C₄H₅NS
  • MDL-Nummer:MFCD00053144
  • Molekulargewicht:99.16 g/mol
  • EINECS:222-702-8
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g