2-Methylthiazol
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. ACTIAS23101G100
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Methylthiazol
Katalognr. ACTIAS23101G100
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 3581-87-1
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:3581-87-1
- Formel:C₄H₅NS
- MDL-Nummer:MFCD00053144
- Molekulargewicht:99.16 g/mol
- EINECS:222-702-8
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g



