(±)-α-Bromphenylessigsäure
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. ACTIAS22054G25
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
(±)-α-Bromphenylessigsäure
Katalognr. ACTIAS22054G25
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 4870-65-9
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
- CAS Nummer:4870-65-9
- Formel:C₈H₇BrO₂
- MDL-Nummer:MFCD00004206
- Molekulargewicht:215.0440 g/mol
- EINECS:225-477-4
- UN:3261
- ADR:8,II
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g